Principaux documents
PH006714
(2Z)-2-(3-chlorophenyl)-3-phenyl-2-propenoic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.707
Numéro MDL:
Autres remarques