Principaux documents
PH006704
N(1)-benzyl-N(2)-[2-(diethylamino)ethyl]ethanediamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H23N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.369
Numéro MDL:
Autres remarques