Principaux documents
PH006581
2-(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-N,N-dimethylacetamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H12N2OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.359
Numéro MDL:
Autres remarques