Principaux documents
PH006245
ethyl ({[(2-ethoxy-2-oxoethyl)sulfanyl]carbothioyl}sulfanyl)acetate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H14O4S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.402
Numéro MDL:
Autres remarques