Principaux documents
PH005731
3,3'-(1-oxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2,2-diyl)dipropanoic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H18O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.319
Numéro MDL:
Autres remarques