Documents
PH005687
3-(methylsulfanyl)-5-propyl-5H-[1,2,4]triazino[5,6-b]indole
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H14N4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.347
Numéro MDL:
Autres remarques