Principaux documents
PH005382
Sigma-Aldrich
N′-Benzyl-N,N-bis(2-cyanoethyl)thiourea
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H16N4S
Numéro CAS:
Chaîne SMILES 
S=C(NCC1=CC=CC=C1)N(CCC#N)CCC#N
InChI
1S/C14H16N4S/c15-8-4-10-18(11-5-9-16)14(19)17-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-3,6-7H,4-5,10-12H2,(H,17,19)