PH004976
2-{2-[(4-bromophenyl)sulfonyl]ethyl}-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H12BrNO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.246
Numéro MDL:
Autres remarques