Documents
PH004920
ethyl 4-hydroxy-5-oxo-1-phenyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-3-carboxylate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H13NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.253
Numéro MDL:
Autres remarques