Principaux documents
PH004907
4-({[(benzyloxy)carbonyl]amino}methyl)cyclohexanecarboxylic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.35
Numéro MDL:
Autres remarques