Principaux documents
PH004879
N(1)-[2-(diethylamino)ethyl]-N(2)-(4-ethoxyphenyl)ethanediamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H25N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.396
Numéro MDL:
Autres remarques