Principaux documents
PH004759
(S)-13-ethyl-3-methoxy-6,7,11,12,13,16-hexahydrospiro[cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'-[1,3]dioxolane]
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H26O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.451