Principaux documents
PH004685
4-methyl-N-(5-propoxy-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H15N3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.4
Numéro MDL:
Autres remarques