Principaux documents
PH004547
Sigma-Aldrich
N′(1),N′(4)-bis[(E)-(2-Hydroxyphenyl)methylidene]terephthalohydrazide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H18N4O4
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352125
Chaîne SMILES 
O=C(N/N=C/C1=CC=CC=C1O)C2=CC=C(C(N/N=C/C3=CC=CC=C3O)=O)C=C2