PH004349
ethyl 8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine-4-carboxylate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H17ClN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.837
Numéro MDL:
Autres remarques