Principaux documents
PH004257
N-benzyl-N-hexyl-3-hydroxy-2-methyl-3,3-diphenylpropanamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H35NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
429.608
Numéro MDL:
Autres remarques