Principaux documents
PH003924
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(acetoxymethyl)-6-(5-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H24N2O11
Poids moléculaire :
456.41