PH003852
Diethyl 2,4-diacetyl-3-methylpentanedioate
AldrichCPR
About This Item
Chaîne SMILES
CC(C(C(O[CH2]C)=O)C(C)=O)C(C(O[CH2]C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C14H22O6/c1-6-19-13(17)11(9(4)15)8(3)12(10(5)16)14(18)20-7-2/h8,11-12H,6-7H2,1-5H3