Principaux documents
PH003775
2-[(6-chloro-2-methoxy-9-acridinyl)amino]ethanol
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.763
Numéro MDL:
Autres remarques