Principaux documents
PH003772
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-{(3,3-diethoxy-2-hydroxypropyl)[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}benzoate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H31NO7S
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
OC(CN(S(C1=CC=C(C)C=C1)(=O)=O)C(C=C2)=CC=C2C(O[CH2]C)=O)C(O[CH2]C)O[CH2]C
InChI
1S/C23H31NO7S/c1-5-29-22(26)18-10-12-19(13-11-18)24(16-21(25)23(30-6-2)31-7-3)32(27,28)20-14-8-17(4)9-15-20/h8-15,21,23,25H,5-7,16H2,1-4H3
Clé InChI
AMCFRLYHGIADQW-UHFFFAOYSA-N