Principaux documents
PH003488
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1-(3-chlorophenyl)-4-(4-methoxyphenoxy)-1H-pyrrole-2,5-dione
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H11Cl2NO4
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
O=C(C(OC(C=C1)=CC=C1OC)=C2Cl)N(C2=O)C3=CC(Cl)=CC=C3