Principaux documents
PH002501
N-(4-chlorophenyl)-2-hydroxy-5-iodobenzamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H9ClINO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.58
Numéro MDL:
Autres remarques