Principaux documents
PH002491
Sigma-Aldrich
[2-(Methylsulfanyl)phenyl]acetonitrile
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H9NS
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
CSC1=CC=CC=C1CC#N
InChI
1S/C9H9NS/c1-11-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10/h2-5H,6H2,1H3