Principaux documents
PH002155
Sigma-Aldrich
o-(4-tert-Butyl-2-chlorophenyl) o,o-diethyl thiophosphate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H22ClO3PS
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
S=P(OCC)(OCC)OC1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1Cl