Principaux documents
PH001953
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-tert-butyl[1,1′-biphenyl]-4-ol
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H17BrO
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
BrC1=CC(C2=CC=CC=C2)=CC(C(C)(C)C)=C1O