Principaux documents
PH001643
Sigma-Aldrich
6-tert-Butyl-1H-indol-5-yl thiocyanate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H14N2S
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C1=C(SC#N)C=C2C=CNC2=C1