Principaux documents
PH001503
Sigma-Aldrich
1-(1H-Indol-3-ylmethyl)-7-isoquinolinyl methyl ether
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H16N2O
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
COC1=CC=C2C(C(CC3=CNC4=CC=CC=C34)=NC=C2)=C1