Principaux documents
PH001501
N'-(2,4-DIFLUOROPHENYL)-N-HEPTYL-N-(4-NEOPENTYLBENZYL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H36F2N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.59
Numéro MDL:
Autres remarques