Key Documents
PH001430
Sigma-Aldrich
1-(2,2-diethoxyethyl)-1H-indole
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H19NO2
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
CCOC(OCC)CN1C2=CC=CC=C2C=C1
InChI
1S/C14H19NO2/c1-3-16-14(17-4-2)11-15-10-9-12-7-5-6-8-13(12)15/h5-10,14H,3-4,11H2,1-2H3