Key Documents
PH000659
(2S,5R,6R)-6-[[[([[IMINO(4-PYRIDINYL)METHYL]AMINO]ACETYL)AMINO](PHENYL)ACETYL]AMINO]-3,3-DIMETHYL-7-OXO-4-THIA-1-AZABICYCLO[3.2.0]HEPTANE-2-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H26N6O5S
Poids moléculaire :
510.58