Principaux documents
PH000456
METHYL 2-(CHLOROMETHYL)-1,3-OXAZOLE-4-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C6H6ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.57
Numéro MDL:
Autres remarques