Principaux documents
PH000198
N-[2-(4-BROMOPHENOXY)ETHYL]-N,N-DIMETHYLAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H14BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.13
Numéro MDL:
Autres remarques