Principaux documents
PCL100
Sigma-Aldrich
PCL Nanoparticles
100 nm average diameter
About This Item
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Diamètre moyen
100 nm
Description générale
PCL particles are made with poly(Ɛ-caprolactone) with a MW of 14,000.10 mg/ml particle suspension in DI water. Sonicate or vortex the particles before each use.
Informations légales
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Articles
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.