Principaux documents
P56801
Sigma-Aldrich
3,5-Pyrazoledicarboxylic acid monohydrate
97%
5 G
36,80 €
36,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
36,80 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4N2O4 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.11
Beilstein:
147821
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
solid
Essai:
97%
36,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
292-295 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O.OC(=O)c1cc([nH]n1)C(O)=O
InChI
1S/C5H4N2O4.H2O/c8-4(9)2-1-3(5(10)11)7-6-2;/h1H,(H,6,7)(H,8,9)(H,10,11);1H2
Clé InChI
GLINCONFUZIMCN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable