P51
Acide palmitique
90%
Synonyme(s) :
1-Pentadecanecarboxylic acid, C16:0, Cetylic acid, Hexadecanoic acid, NSC 5030, PamOH
About This Item
Pression de vapeur
10 mmHg ( 210 °C)
Pureté
90%
Point d'ébullition
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
Pf
61-62.5 °C (lit.)
Densité
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... FABP2(2169) , FABP3(2170) , FABP4(2167) , FABP5(2171)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
235.4 °F
Point d'éclair (°C)
113 °C