Principaux documents
P46202
Sigma-Aldrich
1-Piperidineacetaldehyde diethyl acetal
Synonyme(s) :
1-(2,2-Diethoxyethyl)piperidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H23NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.31
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.443 (lit.)
pb
219-221 °C (lit.)
Densité
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(CN1CCCCC1)OCC
InChI
1S/C11H23NO2/c1-3-13-11(14-4-2)10-12-8-6-5-7-9-12/h11H,3-10H2,1-2H3
Clé InChI
VSHHRRNJQBETGT-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Ethylene trimerisation
  • Synthesis of aryl-substituted piperidines by superacid activation of piperidones
  • Studies involving elimination reactions
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter