Documents
P22222
Sigma-Aldrich
2-Phenylcycloheptanone
99%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C7H11(=O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.542 (lit.)
Point d'ébullition
136-138 °C/4 mmHg (lit.)
Pf
21-23 °C (lit.)
Densité
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1CCCCCC1c2ccccc2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable