Principaux documents
P2000
Sigma-Aldrich
Pentachloroethane
95%
Synonyme(s) :
1,1,1,2,2-Pentachloroethane, HCC 120, Pentalin
5 ML
58,40 €
58,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
58,40 €
About This Item
Formule linéaire :
CCl3CHCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.29
Beilstein:
1736845
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
58,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.502 (lit.)
pb
161-162 °C (lit.)
Densité
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl5/c3-1(4)2(5,6)7/h1H
Clé InChI
BNIXVQGCZULYKV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
A M Allen et al.
Gut, 33(3), 392-396 (1992-03-01)
Endogenous and exogenous stimulation of the pancreas was studied to determine whether changes in protein output could be linked to decreased total plasma amino acid concentrations. In fasted rats, diversion of pancreatic juice resulted in a transient increase in protein
P Melin et al.
Journal of applied microbiology, 100(2), 264-271 (2006-01-25)
Investigate the survival of liquid formulations of the biocontrol yeast Pichia anomala J121 at different temperatures, and develop a system for comparative studies of different storage conditions and formulations. The survival of P. anomala in liquid formulations with lactose, starch
Wancang Liu et al.
Frontiers in microbiology, 11, 1988-1988 (2020-09-26)
Traditional diosgenin manufacturing process has led to serious environmental contamination and wastewater. Clean processes are needed that can alternate the diosgenin production. The β-glucosidase FBG1, cloned from Fusarium sp. CPCC 400709, can biotransform trillin and produce diosgenin. In this study
Jens Christian Nielsen et al.
Applied microbiology and biotechnology, 101(22), 8237-8248 (2017-10-11)
The Brazilian sugarcane industry constitutes one of the biggest and most efficient ethanol production processes in the world. Brazilian ethanol production utilizes a unique process, which includes cell recycling, acid wash, and non-aseptic conditions. Process characteristics, such as extensive CO2
Alex M Zimmer et al.
The Journal of experimental biology, 223(Pt 2) (2019-12-20)
Freshwater fishes absorb Na+ from their dilute environment using ion-transporting cells. In larval zebrafish (Danio rerio), Na+ uptake is coordinated by (1) Na+/H+ exchanger 3b (Nhe3b) and (2) H+-ATPase-powered electrogenic uptake in H+-ATPase-rich (HR) cells and by (3) Na+-Cl--cotransporter (Ncc)