Principaux documents
NRS5500MWIPV8
Norell® valved 5 mm NMR tubes for intermediate pressure
frequency 500 MHz, L 8 in., medium wall
1 EA
274,00 €
274,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
274,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121705
Nomenclature NACRES :
SB.32
274,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass tube
Caractéristiques
medium wall
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Norell S-5-500-MW-IPV-8
Paramètres
10.5 bar max. pressure (150 psi) (1050 kPa, medium wall)
14 bar max. pressure (200 psi) (1400 kPa, heavy wall)
500 MHz frequency
7 bar max. pressure (100 psi) (700 kPa, thin wall)
Longueur
8 in.
Diamètre
5 mm
Diam. du tube
5 mm
Description générale
These NMR tubes feature a glass/PTFE pressure valve permanently joined to a choice of available sample tubes. These pressure tubes facilitate experiments requiring conditions such as pressurized inert atmosphere blanketing, addition of reactive gaseous reagents under pressure, containment of low boiling point solvents or samples at elevated temperatures.
Informations légales
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.