Key Documents
N9138
Sigma-Aldrich
1-(4-Nitrobenzenesulfonyl)-1H-1,2,4-triazole
Synonyme(s) :
1-(4-Nitrophenylsulfonyl)-1H-1,2,4-triazole, p-NBST
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6N4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.22
Numéro Beilstein :
619754
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
crystals
Chaîne SMILES 
O=N(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cncn2
InChI
1S/C8H6N4O4S/c13-12(14)7-1-3-8(4-2-7)17(15,16)11-6-9-5-10-11/h1-6H
Clé InChI
HMNOLKQVFZCVIW-UHFFFAOYSA-N
Application
Condensing reagent for oligonucleotide synthesis.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Itakura, K., et al.
Canadian Journal of Chemistry, 52, 3689-3689 (1974)