Principaux documents
N2875
Sigma-Aldrich
Naphthol AS-D acetate
Synonyme(s) :
3-(Acetyloxy)-N-(2-methylphenyl)-2-naphthalenecarboxamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H17NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.35
Beilstein:
2666666
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)Oc1cc2ccccc2cc1C(=O)Nc3ccccc3C
InChI
1S/C20H17NO3/c1-13-7-3-6-10-18(13)21-20(23)17-11-15-8-4-5-9-16(15)12-19(17)24-14(2)22/h3-12H,1-2H3,(H,21,23)
Clé InChI
PMRFWCJXRSRVPS-UHFFFAOYSA-N
Substrats
Substrate for histochemical localization of esterases
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable