Principaux documents
N14808
Sigma-Aldrich
2-Nitrobiphenyl
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C6H4NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Densité de vapeur
5.9 (vs air)
Pression de vapeur
2 mmHg ( 140 °C)
Essai
97%
Température d'inflammation spontanée
356 °F
pb
165-170 °C/13 mmHg (lit.)
Pf
36-38 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9NO2/c14-13(15)12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Clé InChI
YOJKKXRJMXIKSR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup