Documents
N12104
Sigma-Aldrich
4-Nitro-2,1,3-benzothiadiazole
99%
Synonyme(s) :
4-Nitropiazthiole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H3N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
108-110 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cccc2nsnc12
InChI
1S/C6H3N3O2S/c10-9(11)5-3-1-2-4-6(5)8-12-7-4/h1-3H
Clé InChI
IWQKAMJGVIHECB-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Shi-Wen Lv et al.
Journal of hazardous materials, 387, 122011-122011 (2020-01-14)
Nowadays, designing highly active photocatalysts for pollutant degradation under visible light still remains a challenging problem. Herein, a novel benzothiadiazole functionalized Co-doped MOF-based photocatalyst with electron deficient unit was first synthesized via a feasible step-by-step assembly strategy. Benzothiadiazole, as typical