Documents
N10705
Sigma-Aldrich
5-Nitrobarbituric acid hydrate
95%
Synonyme(s) :
5-Nitro-2,4,6-trihydroxypyrimidine, Dilituric Acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H3N3O5 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.08 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
powder
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Pf
183 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O.[O-][N+](=O)C1C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3N3O5.H2O/c8-2-1(7(11)12)3(9)6-4(10)5-2;/h1H,(H2,5,6,8,9,10);1H2
Clé InChI
YKGZAIJTCJOZNK-UHFFFAOYSA-N
Application
Used as a microreagent for potassium with which it forms a characteristic precipitate.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable