Principaux documents
MT51344773
Mettler-Toledo ISE standard solution
Cyanide
About This Item
Code UNSPSC :
51191600
Nomenclature NACRES :
NB.79
Forme
liquid
Caractéristiques
1000 mg/L Concentration
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51344773
Volume
500 mL
Description générale
ISE standad for ion-selective electrodes
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable