MT51340400
Mettler Toledo DX series ISE half-cells electrode
Chlorine selective
About This Item
Matériaux
membrane (Solid state)
shaft (POM)
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51340400
Plage de mesure
1.0-1.0-2
Plage de mesure de la température
0-80 °C
pH
2-13