MP25200201
MakroPor, silicon membrane
thickness 200 μm, pore diameter 2.5 μm, pore size 4.2 μm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 10 pieces
About This Item
Produits recommandés
Description
FZ single crystal Si
Pore geometry: trigonal arrangement
Conditionnement
pkg of 10 pieces
Taille
20 mm × 20 mm
Épaisseur
200 μm
Dimension de pores
2.5 μm pore diameter
4.2 μm (interpore distance)
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable