Principaux documents
M4805
Sigma-Aldrich
2-Mercapto-4-methylpyrimidine hydrochloride
99%
Synonyme(s) :
4-Methyl-2-pyrimidinethiol hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H6N2S · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.64
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Pf
265 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].Cc1ccnc(S)n1
InChI
1S/C5H6N2S.ClH/c1-4-2-3-6-5(8)7-4;/h2-3H,1H3,(H,6,7,8);1H
Clé InChI
UQJLPBLXSJWAKG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable