Principaux documents
M31554
Sigma-Aldrich
o-Tolylacetonitrile
98%
Synonyme(s) :
2-Methylbenzyl cyanide, 2-Methylphenylacetonitrile
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.527 (lit.)
pb
212 °C (lit.)
Densité
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1CC#N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup