Principaux documents
M23500
Sigma-Aldrich
3-(2-Methoxyphenyl)propionic acid
98%
Synonyme(s) :
2-Methoxyhydrocinnamic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CH2CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.20
Numéro Beilstein :
2097012
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
85-87 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1CCC(O)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-13-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
XSZSNLOPIWWFHS-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable